3-(Chlorsulfonyl)benzoesäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
B22987.06 B22987.14
B22987.06EA 74 CHF
B22987.06 B22987.14
3-(Chlorsulfonyl)benzoesäure ≥97%
3-(Chlorsulfonyl)benzoesäure
Purity: 97% CAS No.: 4025-64-3 Molecular Formula: C7H5ClO4S Formula Weight: 220.63 Melting Point: 133-138° Beilstein Reference: 2645465 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00024877
Formel: C₇H₅ClO₄S
Melting Pt: 133…138 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00024877
CAS-Nummer: 4025-64-3
EINECS: 223-692-8
ADR: 8,II