2-Methoxy-5-sulfamoylbenzoesäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
B23698.09
B23698.18
B23698.09EA
40.1
CHF
B23698.09
B23698.18
2-Methoxy-5-sulfamoylbenzoesäure ≥97%
2-Methoxy-5-sulfamoylbenzoesäure
Purity: 97%
CAS No.: 22117-85-7
Molecular Formula: C8H9NO5S
Formula Weight: 232.23
MDL No.: MFCD00129997
Formel:
C₈H₉NO₅S MW: 232,23 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00129997 CAS-Nummer: 22117-85-7 EINECS: 244-789-1 |