Methyl-4-(chlorsulfonyl)benzoat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21154G1 AS21154G5
ACTIAS21154G1EA 0 CHF
ACTIAS21154G1 ACTIAS21154G5
Methyl-4-(chlorsulfonyl)benzoat
Methyl-4-(chlorsulfonyl)benzoat
Formel: C₈H₇ClO₄S
MDL Number: MFCD00627554
CAS-Nummer: 69812-51-7