Methyl-3-(chlorsulfonyl)benzoat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
Methyl 3-(chlorosulphonyl)benzoate
AS20586G1
AS20586G25
AS20586G5
ACTIAS20586G1EA
21
CHF
ACTIAS20586G1
ACTIAS20586G25
ACTIAS20586G5
Methyl-3-(chlorsulfonyl)benzoat
Methyl-3-(chlorsulfonyl)benzoat
Formel:
C₈H₇ClO₄S MW: 234,6600 g/mol |
MDL Number:
MFCD06408800 CAS-Nummer: 63555-50-0 |