3-(4-Carbamoylphenoxy)propionsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22934G1
AS22934G5
ACTIAS22934G1EA
0
CHF
ACTIAS22934G1
ACTIAS22934G5
3-(4-Carbamoylphenoxy)propionsäure
3-(4-Carbamoylphenoxy)propionsäure
Formel:
C₁₀H₁₁NO₄ |
MDL Number:
MFCD09948835 CAS-Nummer: 111140-92-2 |