3-(2-Carbamoylphenoxy)propionsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22935G1 AS22935G5
ACTIAS22935G1EA 381 CHF
ACTIAS22935G1 ACTIAS22935G5
3-(2-Carbamoylphenoxy)propionsäure
3-(2-Carbamoylphenoxy)propionsäure
Formel: C₁₀H₁₁NO₄
MDL Number: MFCD02364319
CAS-Nummer: 103204-34-8