N-Boc-4-nitroanilin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
tert-Butyl (4-nitrophenyl)carbamate
AS13056G1
AS13056G5
ACTIAS13056G1EA
0
CHF
ACTIAS13056G1
ACTIAS13056G5
N-Boc-4-nitroanilin
N-Boc-4-nitroanilin
Formel:
C₁₁H₁₄N₂O₄ MW: 238,2399 g/mol |
MDL Number:
MFCD01006654 CAS-Nummer: 18437-63-3 |