3-(Methylsulfonyl)benzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20770G1
AS20770G25
AS20770G5
ACTIAS20770G1EA
69
CHF
ACTIAS20770G1
ACTIAS20770G25
ACTIAS20770G5
3-(Methylsulfonyl)benzonitril
3-(Methylsulfonyl)benzonitril
Formel:
C₈H₇NO₂S MW: 181,2100 g/mol |
MDL Number:
MFCD04037969 CAS-Nummer: 22821-75-6 |