2-(Methylsulfonyl)benzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20778G25
AS20778G5
ACTIAS20778G25EA
858
CHF
ACTIAS20778G25
ACTIAS20778G5
2-(Methylsulfonyl)benzonitril
2-(Methylsulfonyl)benzonitril
Formel:
C₈H₇NO₂S |
MDL Number:
MFCD11052333 CAS-Nummer: 89942-56-3 |