2-Chlor-5-cyanphenylboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS51177G1
AS51177G5
ACTIAS51177G1EA
0
CHF
ACTIAS51177G1
ACTIAS51177G5
2-Chlor-5-cyanphenylboronsäure
2-Chlor-5-cyanphenylboronsäure
Formel:
C₇H₅BClNO₂ MW: 181,3841 g/mol |
MDL Number:
MFCD06656271 CAS-Nummer: 936249-33-1 |