2-Fluor-α-methyl-4-biphenylessigsäure
Lieferant: Cayman Chemical
70250-1 70250-5 70250-10 70250-25
CAYM70250-1EA 65.5 CHF
CAYM70250-1 CAYM70250-5 CAYM70250-10 CAYM70250-25
2-Fluor-α-methyl-4-biphenylessigsäure
2-Fluor-α-methyl-4-biphenylessigsäure
Formel: C₁₅H₁₃FO₂
MDL Number: MFCD00079303
CAS-Nummer: 5104-49-4
EINECS: 225-827-6