2-Fluor-α-methyl-4-biphenylessigsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Ansaid, 2-(2-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)propanoic acid, Flurbiprofen, Froben, Antadys
B22603.03 B22603.06 B22603.14
B22603.03EA 135 CHF
B22603.03 B22603.06 B22603.14
2-Fluor-α-methyl-4-biphenylessigsäure ≥99%
2-Fluor-α-methyl-4-biphenylessigsäure
Purity: 99% CAS No.: 5104-49-4 Molecular Formula: C15H13FO2 Formula Weight: 244.27 Odour: Odourless Melting Point: 112-114° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00079303
Formel: C₁₅H₁₃FO₂
Melting Pt: 112…114 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00079303
CAS-Nummer: 5104-49-4
EINECS: 225-827-6
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,4199