N-Boc-L-tyrosin
Lieferant: Molekula
MOLE31623559-25GEA 0 CHF
MOLE31623559-25G
N-Boc-L-tyrosin
N-Boc-L-tyrosin
Formel: C₁₄H₁₉NO₅
MW: 281,3 g/mol
MDL Number: MFCD00037179
CAS-Nummer: 3978-80-1
EINECS: 223-613-7