Ethylpicolinoylacetat 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Ethyl 3-oxo-3-(2-pyridyl)propionate, Ethyl 3-oxo-3-(pyridin-2-yl)propanoate
425470025 425470100
ACRO425470025EA 102 CHF
ACRO425470025 ACRO425470100
Ethylpicolinoylacetat 95%
Ethylpicolinoylacetat
Formel: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193.20 g/mol
Siedepunkt: 100…104 °C (.3 mmHg)
Dichte: 1.164 g/cm³
Flash-Pt: >200 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00094022
CAS-Nummer: 26510-52-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear straw yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5160 to 1.5190 (20°C, 589 nm)
HPLC ≥94 %