1,3-Propandisulfonsäure Dinatriumsalz 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Sodium propane-1,3-disulphonate
B20092.06 B20092.14
B20092.06EA 70.4 CHF
B20092.06 B20092.14
1,3-Propandisulfonsäure Dinatriumsalz 99%
1,3-Propandisulfonsäure Dinatriumsalz
Purity: 99% CAS No.: 36589-58-9 Molecular Formula: NaO3S(CH2)3SO3Na Formula Weight: 248.19 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3767479
Formel: C₃H₆Na₂O₆S₂
MW: 248.19 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00191483
CAS-Nummer: 36589-58-9