1,2-Ethandisulfonsäure Dihydrat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
384800050 384800250
ACRO384800050EA 63.8 CHF
ACRO384800050 ACRO384800250
1,2-Ethandisulfonsäure Dihydrat 98%
1,2-Ethandisulfonsäure Dihydrat
Formel: C₂H₆O₆S₂·2H₂O
Melting Pt: 109…113 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD26793415
CAS-Nummer: 5982-56-9
EINECS: 203-732-0
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to beige to grey to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water 14 to 19 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥97.5 %