N-Boc-L-alaninol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: Boc-L-Alaninol, Boc-Alaninol, (S)-2-(BOC-amino)-1-propanol
AS25057G25 AS25057G5
ACTIAS25057G25EA 0 CHF
ACTIAS25057G25 ACTIAS25057G5
N-Boc-L-alaninol
N-Boc-L-alaninol
Formel: C₈H₁₇NO₃
MDL Number: MFCD00043121
CAS-Nummer: 79069-13-9