4-(Methansulfonylamino)benzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20867G25 AS20867G5
ACTIAS20867G25EA 0 CHF
ACTIAS20867G25 ACTIAS20867G5
4-(Methansulfonylamino)benzonitril
4-(Methansulfonylamino)benzonitril
Formel: C₈H₈N₂O₂S
MDL Number: MFCD00204724
CAS-Nummer: 36268-67-4