3-(Methansulfonylamino)benzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20868G1
AS20868G5
ACTIAS20868G1EA
0
CHF
ACTIAS20868G1
ACTIAS20868G5
3-(Methansulfonylamino)benzonitril
3-(Methansulfonylamino)benzonitril
Formel:
C₈H₈N₂O₂S |
MDL Number:
MFCD00116199 CAS-Nummer: 50790-30-2 |