2-(Methansulfonylamino)benzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20869G1
AS20869G5
ACTIAS20869G1EA
133
CHF
ACTIAS20869G1
ACTIAS20869G5
2-(Methansulfonylamino)benzonitril
2-(Methansulfonylamino)benzonitril
Formel:
C₈H₈N₂O₂S |
MDL Number:
MFCD00590384 CAS-Nummer: 50790-29-9 |