3-(4-Cyanphenoxy)propionsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22929G1 AS22929G5
ACTIAS22929G1EA 0 CHF
ACTIAS22929G1 ACTIAS22929G5
3-(4-Cyanphenoxy)propionsäure
3-(4-Cyanphenoxy)propionsäure
Formel: C₁₀H₉NO₃
MDL Number: MFCD09043034
CAS-Nummer: 58228-89-0