3-(3-Cyanphenoxy)propionsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22930G1 AS22930G5
ACTIAS22930G1EA 0 CHF
ACTIAS22930G1 ACTIAS22930G5
3-(3-Cyanphenoxy)propionsäure
3-(3-Cyanphenoxy)propionsäure
Formel: C₁₀H₉NO₃
MDL Number: MFCD09812167
CAS-Nummer: 210962-57-5