cis-1-Ethoxy-2-(tributylstannyl)ethen
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Gefahr
AS51184G1 AS51184G25 AS51184G5
ACTIAS51184G1EA 97 CHF
ACTIAS51184G1 ACTIAS51184G25 ACTIAS51184G5
cis-1-Ethoxy-2-(tributylstannyl)ethen
cis-1-Ethoxy-2-(tributylstannyl)ethen
Formel: C₁₆H₃₄OSn
MW: 361,15 g/mol
MDL Number: MFCD07787391
CAS-Nummer: 64724-29-4