1-Ethoxy-1-(tributylstannyl)ethen
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Gefahr
Synonyms: Tributyl(1-ethoxyvinyl)tin, Tri-n-butyl(1-ethoxyvinyl)tin, 1-Ethoxyvinyltri-n-butyltin
AS51001G25 AS51001G5
ACTIAS51001G25EA 0 CHF
ACTIAS51001G25 ACTIAS51001G5
1-Ethoxy-1-(tributylstannyl)ethen
1-Ethoxy-1-(tributylstannyl)ethen
Formel: C₁₆H₃₄OSn
MW: 361.15 g/mol
MDL Number: MFCD00010240
CAS-Nummer: 97674-02-7