Ethyl-2,4-dimethylpyrrol-3-carboxylat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
Ethyl 2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
AS30631G1
AS30631G5
ACTIAS30631G1EA
0
CHF
ACTIAS30631G1
ACTIAS30631G5
Ethyl-2,4-dimethylpyrrol-3-carboxylat
Ethyl-2,4-dimethylpyrrol-3-carboxylat
Formel:
C₉H₁₃NO₂ MW: 167,2050 g/mol |
MDL Number:
MFCD01365811 CAS-Nummer: 2199-51-1 |