Ethyl-4-methylpyrrol-2-carboxylat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: Ethyl 4-Methyl-2-pyrrolecarboxylate
AS23914G1 AS23914G25 AS23914G5
ACTIAS23914G1EA 136 CHF
ACTIAS23914G1 ACTIAS23914G25 ACTIAS23914G5
Ethyl-4-methylpyrrol-2-carboxylat
Ethyl-4-methylpyrrol-2-carboxylat
Formel: C₈H₁₁NO₂
MW: 153,1800 g/mol
MDL Number: MFCD00191668
CAS-Nummer: 40611-85-6