Ethylpyrrol-2-carboxylat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: Ethyl 1H-pyrrole-2-carboxylate
AS2075G25 AS2075G5
ACTIAS2075G25EA 0 CHF
ACTIAS2075G25 ACTIAS2075G5
Ethylpyrrol-2-carboxylat
Ethylpyrrol-2-carboxylat
Formel: C₇H₉NO₂
MW: 139,16 g/mol
MDL Number: MFCD00817049
CAS-Nummer: 2199-43-1