4,6-Dichlor-2-(methylthio)pyrimidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21208G100 AS21208G25
ACTIAS21208G100EA 262 CHF
ACTIAS21208G100 ACTIAS21208G25
4,6-Dichlor-2-(methylthio)pyrimidin
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂S
MW: 195,07 g/mol
MDL Number: MFCD00006086
CAS-Nummer: 6299-25-8
EINECS: 228-577-6