2-(Methylthio)-5-pyrimidinboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS51170G1
AS51170G5
ACTIAS51170G1EA
0
CHF
ACTIAS51170G1
ACTIAS51170G5
2-(Methylthio)-5-pyrimidinboronsäure
2-(Methylthio)-5-pyrimidineboronic acid
Formel:
C₅H₇BN₂O₂S |
MDL Number:
MFCD07375142 CAS-Nummer: 348098-29-3 |