1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
AS32650G1 AS32650G5
ACTIAS32650G1EA 0 CHF
ACTIAS32650G1 ACTIAS32650G5
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd
Formel: C₆H₈N₂O
MW: 124.1405 g/mol
MDL Number: MFCD00159635
CAS-Nummer: 25016-12-0