(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 1-Methyl-2-imidazolemethanol
AS20763G100 AS20763G25 AS20763G5
ACTIAS20763G100EA 146 CHF
ACTIAS20763G100 ACTIAS20763G25 ACTIAS20763G5
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol
Formel: C₅H₈N₂O
MW: 112,13 g/mol
MDL Number: MFCD00964673
CAS-Nummer: 17334-08-6