1-Methyl-4-imidazolsulfonylchlorid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
1-Methyl-1H-imidazole-4-sulphonyl chloride
AS21756G100
AS21756G25
AS21756G5
ACTIAS21756G100EA
0
CHF
ACTIAS21756G100
ACTIAS21756G25
ACTIAS21756G5
1-Methyl-4-imidazolsulfonylchlorid
1-Methyl-4-imidazolsulfonylchlorid
Formel:
C₄H₅ClN₂O₂S |
MDL Number:
MFCD00068060 CAS-Nummer: 137049-00-4 |