Methyl-diphenylphosphinit ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Purity: 98+%
CAS No.: 4020-99-9
Molecular Formula: C13H13OP
Formula Weight: 216.22
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point:
Formel:
C₁₃H₁₃OP Siedepunkt: 148…150 °C (6 mmHg) Dichte: 1.078 Flash-Pt: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD00048025 CAS-Nummer: 4020-99-9 EINECS: 223-683-9 |