3,4-(Ethylendioxy)benzylamin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
6-(Aminomethyl)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine, (2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)methanamine
AS51335G1
AS51335G5
ACTIAS51335G1EA
0
CHF
ACTIAS51335G1
ACTIAS51335G5
3,4-(Ethylendioxy)benzylamin
3,4-(Ethylendioxy)benzylamin
Formel:
C₈H₉NO₂ |
MDL Number:
MFCD02677684 CAS-Nummer: 17413-10-4 EINECS: 241-440-5 |