7-(Trifluormethyl)isatin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21010G25 AS21010G5
ACTIAS21010G25EA 0 CHF
ACTIAS21010G25 ACTIAS21010G5
7-(Trifluormethyl)isatin
7-(Trifluormethyl)isatin
Formel: C₉H₄F₃NO₂
MDL Number: MFCD01248408
CAS-Nummer: 391-12-8