6-(Trifluormethyl)isatin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS35802G1
AS35802G10
AS35802G5
ACTIAS35802G1EA
0
CHF
ACTIAS35802G1
ACTIAS35802G10
ACTIAS35802G5
6-(Trifluormethyl)isatin
6-(Trifluormethyl)isatin
Formel:
C₉H₄F₃NO₂ |
MDL Number:
MFCD08457887 CAS-Nummer: 343-69-1 |