6-(Trifluormethoxy)isatin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS36594G1
AS36594G5
ACTIAS36594G1EA
0
CHF
ACTIAS36594G1
ACTIAS36594G5
6-(Trifluormethoxy)isatin
6-(Trifluormethoxy)isatin
Formel:
C₉H₄F₃NO₃ |
MDL Number:
MFCD06804530 CAS-Nummer: 162252-92-8 |