4-(4-Fluorbenzoyl)piperidin Hydrochlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
B23142.06EA 334 CHF
B23142.06 B23142.03
4-(4-Fluorbenzoyl)piperidin Hydrochlorid ≥98%
4-(4-Fluorbenzoyl)piperidin Hydrochlorid
Formel: C₁₂H₁₅ClFNO
MW: 243,71 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044912
CAS-Nummer: 25519-78-2
EINECS: 247-070-0