4-(4-Methoxybenzoyl)piperidin Hydrochlorid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS36726G1
AS36726G5
ACTIAS36726G1EA
0
CHF
ACTIAS36726G1
ACTIAS36726G5
4-(4-Methoxybenzoyl)piperidin Hydrochlorid
4-(4-Methoxybenzoyl)piperidin Hydrochlorid
Formel:
C₁₃H₁₈ClNO₂ |
MDL Number:
MFCD00114817 CAS-Nummer: 25519-82-8 |