4-(Dimethylamino)zimtsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 4-(Dimethylamino)cinnamic Acid
AS24625G100 AS24625G25 AS24625G5
ACTIAS24625G100EA 270 CHF
ACTIAS24625G100 ACTIAS24625G25 ACTIAS24625G5
4-(Dimethylamino)zimtsäure
4-(Dimethylamino)zimtsäure
Formel: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191,23 g/mol
MDL Number: MFCD00004397
CAS-Nummer: 1552-96-1
EINECS: 216-299-8