N(α)-Boc-L-tryptophan
Lieferant: Molekula
Synonyms: Boc-Trp-OH
MOLEM25104502EA 0 CHF
MOLEM25104502
N(α)-Boc-L-tryptophan
N(α)-Boc-L-tryptophan
Formel: C₁₆H₂₀N₂O₄
MW: 304,3 g/mol
MDL Number: MFCD00065595
CAS-Nummer: 13139-14-5
EINECS: 236-072-7