(S)-1-Boc-3-(hydroxymethyl)piperazin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS3142G1 AS3142G25 AS3142G5
ACTIAS3142G1EA 0 CHF
ACTIAS3142G1 ACTIAS3142G25 ACTIAS3142G5
(S)-1-Boc-3-(hydroxymethyl)piperazin
(S)-1-Boc-3-(hydroxymethyl)piperazin
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₃
MDL Number: MFCD05863889
CAS-Nummer: 314741-40-7