(R)-1-Boc-3-(hydroxymethyl)piperazin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: (R)-tert-Butyl 3-(hydroxymethyl)piperazine-1-carboxylate, (3R)-3-(Hydroxymethyl)piperazine, N1-BOC protected
AS3141G5 AS3141G25
ACTIAS3141G5EA 0 CHF
ACTIAS3141G5 ACTIAS3141G25
(R)-1-Boc-3-(hydroxymethyl)piperazin
(R)-1-Boc-3-(hydroxymethyl)piperazin
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₃
MDL Number: MFCD05863888
CAS-Nummer: 278788-66-2