1-Boc-3-propylpiperazin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS12160G1
AS12160G5
ACTIAS12160G1EA
0
CHF
ACTIAS12160G1
ACTIAS12160G5
1-Boc-3-propylpiperazin
1-Boc-3-propylpiperazin
Formel:
C₁₂H₂₄N₂O₂ |
MDL Number:
MFCD08273956 CAS-Nummer: 502649-27-6 |