1-Boc-3-methylpiperazin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: tert-Butyl 3-methylpiperazine-1-carboxylate, 3-Methylpiperazine, N1-BOC protected
AS20453G25 AS20453G5
ACTIAS20453G25EA 0 CHF
ACTIAS20453G25 ACTIAS20453G5
1-Boc-3-methylpiperazin
1-Boc-3-methylpiperazin
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
MDL Number: MFCD03001706
CAS-Nummer: 120737-59-9