1-Boc-3-isopropylpiperazin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 1-Boc-3-Isopropylpiperazine
AS12161G1 AS12161G5
ACTIAS12161G1EA 0 CHF
ACTIAS12161G1 ACTIAS12161G5
1-Boc-3-isopropylpiperazin
1-Boc-3-isopropylpiperazin
Formel: C₁₂H₂₄N₂O₂
MW: 228.3312 g/mol
MDL Number: MFCD08273958
CAS-Nummer: 502649-32-3