1-Boc-2-methylpiperazin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 2-Methylpiperazine, N1-BOC protected, tert-Butyl 2-methylpiperazine-1-carboxylate
AS21746G25 AS21746G5
ACTIAS21746G25EA 0 CHF
ACTIAS21746G25 ACTIAS21746G5
1-Boc-2-methylpiperazin
1-Boc-2-methylpiperazin
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
MDL Number: MFCD02179168
CAS-Nummer: 120737-78-2