1-Boc-2-ethylpiperazin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
tert-Butyl 2-ethylpiperazine-1-carboxylate
AS31944G1
AS31944G5
ACTIAS31944G1EA
0
CHF
ACTIAS31944G1
ACTIAS31944G5
1-Boc-2-ethylpiperazin
1-Boc-2-ethylpiperazin
Formel:
C₁₁H₂₂N₂O₂ MW: 214,3100 g/mol |
MDL Number:
MFCD03265490 CAS-Nummer: 393781-71-0 |