(S)-1-Boc-3-propylpiperazin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: tert-Butyl (S)-3-propylpiperazine-1-carboxylate
AS3127G5 AS3127G1
ACTIAS3127G5EA 0 CHF
ACTIAS3127G5 ACTIAS3127G1
(S)-1-Boc-3-propylpiperazin
(S)-1-Boc-3-propylpiperazin
Formel: C₁₂H₂₄N₂O₂
MDL Number: MFCD07772106
CAS-Nummer: 928025-58-5