(S)-1-Boc-3-isobutylpiperazin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS3139G1
AS3139G5
ACTIAS3139G1EA
0
CHF
ACTIAS3139G1
ACTIAS3139G5
(S)-1-Boc-3-isobutylpiperazin
(S)-1-Boc-3-isobutylpiperazin
Formel:
C₁₃H₂₆N₂O₂ |
MDL Number:
MFCD07772108 CAS-Nummer: 928025-62-1 |